Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Wort-Agar
Artikelnummer. 11718143
Change view
Click to view available options
:
Würzeagar; 500 g
Artikelnummer.
11718143 Würzeagar; 500 g
1 options
Artikelnummer. 11718143
Marke: BD 211671
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für die Kultivierung und Koloniezahlbestimmung von Hefen entwickelt.
  • Rezeptur: Malzextrakt 15 g/l, Pepton 0,78 g/l, Maltose 12,75 g/l, Dextrin 2,75 g/l, Glycerol 2,35 g/l, Dikaliumphosphat 1 g/l, Ammoniumchlorid 1 g/l, Agar 15 g/l
Bestellinformation
Preise gelten für Einheiten von jeweils einem Stück, sofern nicht anders angegeben.
Zertifizierungen
ISO/DIS, 11014
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO/DIS, 11014
Inhalt und Lagerung < 30 °C
Form Dehydriert
Medientyp Wort-Agar
Produkttyp Agar
Zusammensetzung Malzextrakt 15 g/l, Pepton 0,78 g/l, Maltose 12,75 g/l, Dextrin 2,75 g/l, Glycerol 2,35 g/l, Dikaliumphosphat 1 g/l, Ammoniumchlorid 1 g/l, Agar 15 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Kultivierung und Koloniezahlbestimmung von Hefen entwickelt.
Verpackungsart Flasche
Menge 500 g