Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Hefe-Schimmelpilz-Bouillon
Artikelnummer. 11733473
Click to view available options
:
Hefe-Schimmelpilz-Bouillon; 500 g
Artikelnummer. 11733473
Marke: BD 271120
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für die Züchtung von Hefen, Schimmelpilzen und säurefreundlichen Mikroorganismen BD Difco™ Trockenkulturmedien: Die Hefe-Schimmelpilz-Bouillon gehört zu einer großen Auswahl an Trockenmedien.
  • Dehydriert
  • Kulturmedien
  • Hefe-Schimmelpilz-Bouillon
Bestellinformation
Preise gelten für Einheiten von jeweils einem Stück, sofern nicht anders angegeben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung < 30 °C
Form Dehydriert
Medientyp Hefe-Schimmelpilz-Bouillon
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Zusammensetzung Hefeextrakt 3 g/l, Malzextrakt 3 g/l, Pepton 5 g/l, Dextrose 10 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Züchtung von Hefen, Schimmelpilzen und säurefreundlichen Mikroorganismen
Verpackungsart Flasche
Menge 500 g