Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Hefe-Stickstoff-Basis ohne Aminosäuren
Artikelnummer. 11733573
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
2 kg
10 kg
Verpackungsart:
Eimer
Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
10 Kilogramm
2 Kilogramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackungsart unitSize
11733573 2 kg Eimer 2 Kilogramm
11743573 10 kg Eimer 10 Kilogramm
11753573 100 g Flasche -
17234363 100 g Flasche 1 Stück
10500199 100 g Flasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11733573 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 291920
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wird zur Klassifizierung von Hefen auf der Grundlage von Aminosäure- und Kohlenhydratvorgaben verwendet. BD™ Difco™ Hefe-Nitrogen-Base ohne Aminosäuren ist ein Trockenkulturmedium, das in vielen Anwendungen der Molekulargenetik verwendet wird. Zubereitet nach den Formeln von Wickerham.
Hefe-Stickstoff-Basismedium ohne Aminosäuren enthält alle essentiellen Vitamine und anorganischen Salze, die für die Kultivierung von Hefen mit Ausnahme von Histidin, Methionin, Tryptophan und einer Kohlenhydratquelle erforderlich sind.
  • Aufbereitet gemäß Guenter Modifikation der Rezeptur von Wickerham’s Yeast Nitrogen Base
  • Gute Kulturreaktion mit Kloeckera apiculata 9774 und Saccharomyces cerevisiae 9080
  • pH-Wert (0.67 %-Lösung, 25 °C): 5.4 ± 0.2
Hefen sind einzellige, eukaryotische, knospende Zellen, die in der Regel rund bis oval oder länglich sind. Sie vermehren sich hauptsächlich durch die Produktion von Blastokonidien (Knospen). Hefekolonien besitzen eine feuchte, cremige oder glatte bis membranöse Textur. Hefen gelten als opportunistische Pathogene.
Bestellinformation
Die Preise beziehen sich auf eine Einheit, sofern nicht anders angegeben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9000
Farbe Weiß bis cremefarben
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Form Dehydriertes Pulver
Medientyp Hefe-Stickstoff-Basismedium ohne Aminosäuren
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Zusammensetzung Stickstoffversorgung:  Ammoniumsulfat 5 g/l
Vitamine: Biotin 2 μg/l, Calciumpantothenat 400 μg/l, Folsäure 2 μg/l, Inositol 2.000 μg/l, Niacin 400 μg/l, p-Aminobenzoesäure 200 μg/l, Pyridoxin-Hydrochlorid 400 μg/l, Riboflavin 200 μg/l, Thiamin-Hydrochlorid 400 μg/l
Verbindungen, die Spurenelemente ergänzen: Borsäure 500,0 μg/l, Kupfersulfat 40,0 μg/l, Kaliumjodid 100,0 μg/l, Eisen(III)-chlorid 200,0 μg/l, Mangansulfat 400,0 μg/l, Natriummolybdat 200,0μg/l, Zinksulfat 400,0 μg/l
Salze: Monokaliumphosphat 1,0 g/l, Magnesiumsulfat 0,5 g/l, Natriumchlorid 0,1 g/l, Calciumchlorid 0,1 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Klassifizierung von Hefen basierend auf der Stickstoffassimilation
Verpackungsart Eimer
Menge 2 kg