Learn More
BD Difco™ Hefe-Stickstoffbasis ohne Aminosäuren
Description
Hefe-Stickstoff-Basismedium ohne Aminosäuren enthält alle essentiellen Vitamine und anorganischen Salze, die für die Kultivierung von Hefen mit Ausnahme von Histidin, Methionin, Tryptophan und einer Kohlenhydratquelle erforderlich sind.
- Aufbereitet gemäß Guenter Modifikation der Rezeptur von Wickerham’s Yeast Nitrogen Base
- Gute Kulturreaktion mit Kloeckera apiculata 9774 und Saccharomyces cerevisiae 9080
- pH-Wert (0.67 %-Lösung, 25 °C): 5.4 ± 0.2
Hefen sind einzellige, eukaryotische, knospende Zellen, die in der Regel rund bis oval oder länglich sind. Sie vermehren sich hauptsächlich durch die Produktion von Blastokonidien (Knospen). Hefekolonien besitzen eine feuchte, cremige oder glatte bis membranöse Textur. Hefen gelten als opportunistische Pathogene.
Order Info
Preise gelten für Einheiten von jeweils einem Stück, sofern nicht anders angegeben.
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9000 |
| Farbe | Weiß bis cremefarben |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Form | Dehydriertes Pulver |
| Medientyp | Hefe-Stickstoff-Basismedium ohne Aminosäuren |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Zusammensetzung | Stickstoffversorgung: Ammoniumsulfat 5 g/l Vitamine: Biotin 2 μg/l, Calciumpantothenat 400 μg/l, Folsäure 2 μg/l, Inositol 2.000 μg/l, Niacin 400 μg/l, p-Aminobenzoesäure 200 μg/l, Pyridoxin-Hydrochlorid 400 μg/l, Riboflavin 200 μg/l, Thiamin-Hydrochlorid 400 μg/l Verbindungen, die Spurenelemente ergänzen: Borsäure 500,0 μg/l, Kupfersulfat 40,0 μg/l, Kaliumjodid 100,0 μg/l, Eisen(III)-chlorid 200,0 μg/l, Mangansulfat 400,0 μg/l, Natriummolybdat 200,0μg/l, Zinksulfat 400,0 μg/l Salze: Monokaliumphosphat 1,0 g/l, Magnesiumsulfat 0,5 g/l, Natriumchlorid 0,1 g/l, Calciumchlorid 0,1 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Klassifizierung von Hefen basierend auf der Stickstoffassimilation |
| Verpackungsart | Eimer |
| Menge | 10 kg |