Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: YPD-Agar
Artikelnummer. 11728882
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackungsart:
Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackungsart unitSize
11728882 500 g Flasche 500 Gramm
1 options
Artikelnummer. 11728882
Marke: BD 242720
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für die Vermehrung und Erhaltung von Hefen zur Anwendung in der Molekularbiologie
Allgemeine Methoden in der Hefegenetik spezifizieren die Verwendung von Hefeextrakt-Pepton-Dextrose (YPD)-Medium zur Kultivierung von Saccharomyces cerevisiae und anderen Hefen. Hefen wachsen gut auf einem minimalen Medium, das nur Dextrose und Salze enthält. Die Zugabe von Protein- und Hefezellextrakthydrolysaten ermöglicht ein schnelleres Wachstum, sodass sich die Zellen in der exponentiellen oder logarithmischen Wachstumsphase alle 90 Minuten teilen.
  • Pepton dient als Quelle für Kohlenstoff, Stickstoff, Vitamine und Mineralien.
  • Hefeextrakt liefert wachstumsfördernde B-Komplex-Vitamine.
  • Dextrose ist die Kohlenhydratquelle.
  • Agar fungiert als Verfestigungsmittel
  • PH (6,5% Lösung, 25 °C): 6,5 ±0,2
Bestellinformation
Preise gelten für Einheiten von jeweils einem Stück, sofern nicht anders angegeben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Beige
Inhalt und Lagerung < 30 °C
Form Dehydriertes Pulver
Medientyp YPD-Agar
Produkttyp Agar
Zusammensetzung Hefeextrakt 10 g/l, Pepton 20 g/l, Dextrose 20 g/l, Agar 15 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Erhaltung und Vermehrung von Hefen in molekularbiologischen Verfahren
Verpackungsart Flasche
Menge 500 g