Learn More
BD Difco™ Gelantine
Artikelnummer. 10566100
Change view
Click to view available options
:
Gelatine; BD Difco; 500 g
Artikelnummer.
10566100 Gelatine; BD Difco; 500 g
1 options
Artikelnummer. 10566100
Marke: BD 214340
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Gelatinegranulat für mikrobiologische Verfahren. BD Difco™ Gelatine gehört zu einem breiten Sortiment an Trockenmedien.
  • Verwendungszweck: allgemeine mikrobiologische Arbeitsabläufe
  • Dehydriert
  • Kulturmedium
  • Granulierte Gelatine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO/DIS, 11014
Inhalt und Lagerung < 30 °C
Zusatzstoff Gelatine
Form Dehydriertes Granulat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kulturmedien zur Entdeckung von Gelatine
Verpackungsart Flasche
Menge 500 g