missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Difco™ HYcheck™ Kontaktobjektträger: Plate-Count-Agar mit TTC
Click to view available options
:
Plate-Count-Agar mit TTC; 10 U
Beschreibung
- Für Umwelttests konzipiert
- Doppelseitig
- Schaufelkrümmung mit Scharnier für einfache Probenahme
Bestellinformation
Zehn Einheiten pro Packung.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Hellbraun |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Form | Fest |
| Herstellungsort | Vereinigte Staaten |
| Medientyp | Agar für Zählplatten |
| Zusammensetzung | Pankreatischer Verdau von Casein 5 g/l, Hefeextrakt 2,5 g/l, Dextrose 1 g/l, Agar 15 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird für die Beurteilung der mikrobiologischen Kontamination von Oberflächen oder Flüssigkeiten verwendet |
| Verpackungsart | Objektträger |
| Menge | 10 U |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur