Learn More
BD Difco™ HYcheck™ Kontaktobjektträger: Gesamtzahl
Artikelnummer. 11743563
Click to view available options
:
Hycheck Gesamtzählung; 10 U
Artikelnummer. 11743563
Marke: BD 290005
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Steuerung von Schneidölen und Prozesswasser. BD  Difco™ HYcheck™ Kontaktobjektträger: Die Gesamtanzahl ist für Umwelttests ausgelegt.
  • Für Umwelttests konzipiert
  • Doppelseitig mit Plattenzählungsagar und Plattenzählungsagar mit TTC
  • Schaufelkrümmung mit Scharnier für einfache Probenahme
Bestellinformation
Zehn Stück pro Packung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Hellbraun
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Form Fest
Herstellungsort Vereinigte Staaten
Zusammensetzung Pankreatischer Verdau von Casein 5 g/l, Hefeextrakt 2,5 g/l, Dextrose 1 g/l, Agar 15 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Beurteilung der mikrobiologischen Kontamination von Oberflächen oder Flüssigkeiten
Verpackungsart Objektträger
Menge 10 U