Learn More
BD Difco™ Haemophilus influenzae Serotypisierung von Antiseren
Artikelnummer. 11722734
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Antiserum
Beschreibung:
Antiserum Typ a
Antiserum Typ b
Antiserum Typ c
Antiserum Typ d
Antiserum Typ e
Antiserum Typ f.
Antiserum Poly
Packungsgröße:
1 Milliliter
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Beschreibung unitSize
11722734 Antiserum Antiserum Poly 1 Milliliter
11788333 Antiserum Antiserum Typ b 1 Milliliter
11732734 Antiserum Antiserum Typ a 1 Milliliter
11742874 Antiserum Antiserum Typ c -
11752874 Antiserum Antiserum Typ d 1 Milliliter
11762874 Antiserum Antiserum Typ e 1 Milliliter
11782874 Antiserum Antiserum Typ f. 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Artikelnummer. 11722734 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 222371
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Verwendung in Objektträger-Agglutinationstests für die Serotypisierung von Haemophilus influenzae
  • Lyophilisiert
  • Rehydratisieren auf 1 ml
  • Typ: Antiseren
  • Haltbarkeit: 965 Tage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Kühlen, bei 2 °C bis 8 °C lagern
Beschreibung Antiserum Poly
Produkttyp Antiserum
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verwendung in Objektträger-Agglutinationstests für die Serotypisierung von Haemophilus influenzae