Learn More
BD Difco™ Leptospira Enrichment EMJH
Artikelnummer. 11703523
Click to view available options
:
Leptospira-Anreicherung; BD Difco; 100 ml
Artikelnummer. 11703523
Marke: BD 279510
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Wird zusammen mit Leptospira Medium Base EMJH bei der Kultivierung von Leptospira verwendet. BD™ Difco™ Leptospira Enrichment EMJH ist ein lyophilisiertes Medienadditiv. Die Lösung enthält Albumin, Polysorbat 80 und zusätzliche Wachstumsfaktoren für Leptospira.
Basalmedium und Anreicherung werden gemäß den von Ellinghausen und McCullough beschriebenen Rezepturen in der von Johnson und Harris modifizierten Form hergestellt (Kaninchen-Serummedium wurde durch Polysorbat 80-Albumin ersetzt). Leptospira-Medium EMJH wird für die klinische Isolierung von Leptospiren aus klinischen Proben und Umweltproben empfohlen. Die Anreicherungsmedien enthalten Albumin, Polysorbat 80 und zusätzliche Wachstumsfaktoren für Leptospiren.
  • Leptospira-Medium (Basis sowie Anreicherungsmittel) ergibt eine gute Kulturreaktion auf:
    Leptospira interrogans (Serotyp australis) 23605,
    Leptospira interrogans (Serotyp canicola) 23470
    Leptospira kirschneri (Serotyp grippotyphosa) 23604
  • Fügen Sie 100 ml Anreicherungsmittel zu einer Lösung aus 900 ml gereinigtem Wasser und 2.3 g Medium-Basis hinzu.
  • Wassergehalt: 89.4 %
  • Dampfdruck (bei 20 °C): 23.0 hPa (17 mm Hg)
  • Wasserlöslich
Im Jahr 1816 beschrieb Adolf Weil die ersten erkannten Leptospireninfektionen beim Menschen. Diese Fälle wurden durch Leptospira icterohaemorrhagiae verursacht, und die Krankheit anschließend Weilsche Krankheit genannt. Leptospirose ist eine Zoonoseerkrankung, bei der die Infektion in der Regel durch direkte oder indirekte Exposition mit dem Urin von Tieren verursacht wird, die mit Leptospiren befallen sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO/DIS 11014, SMWW
Farbe Mittelbraun bis dunkelbraun
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zusatzstoff Leptospira Enrichment
Form Lyophilisiert
Zusammensetzung Albumin, Polysorbat 80 und zusätzliche Wachstumsfaktoren für Leptospira
Zur Verwendung mit (Anwendung) Leptospira, Basis-Medium EMJH
Verpackungsart Flasche
Menge 6 x 100 ml