Learn More
BD Difco™ Novobiocin, antimikrobielle Ergänzung
Artikelnummer. 11772994
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 ml
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11772994 10 ml 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11772994 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 231971
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Anwendungen:
Zur Verwendung mit Brilliantgrün-Agar, modifiziertem EC-Medium und halbfester Rappaport Vassiliadis (MSRV)-Modifikation
Nach Bedarf angepasst und/oder ergänzt, um die Leistungskriterien zu erfüllen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zertifizierung/Konformität ISO/DIS, 11014
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zusatzstoff Novobiocin, antimikrobielle Ergänzung
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Brillantgrün-Agar, modifiziertes EC-Medium und halbfester Rappaport Vassiliadis (MSRV)-Modifikation
Verpackungsart Flasche
Menge 10 ml
compliance-icons
Product Identifier
  • Vial Novobiocin Supplement 6X10ml
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Novobiocin sodium