Learn More
BD BD™ Difco™ R2A-Agar
Beschreibung
R2A-Agar wurde für die bakteriologische Keimzahlbestimmung von behandeltem Trinkwasser entwickelt. Ein Medium mit niedrigem Nährstoffanteil wie z. B. R2A-Agar stimuliert zusammen mit einer niedrigeren Inkubationstemperatur und einer längeren Inkubationszeit das Wachstum gestresster und chlortoleranter Bakterien.
Nährstoffreiche Medien wie z. B. Plate-Count-Agar unterstützen das Wachstum schnell wachsender Bakterien, können jedoch langsame wachsende oder gestresste Bakterien in behandeltem Wasser unterdrücken. Im Vergleich zu nährstoffreichen Medien wurde berichtet, dass R2A-Agar die Recovery-Rate gestresster und chlortoleranter Bakterien aus Trinkwassersystemen verbessern soll.
- Empfohlen in Standardverfahren für Plattenguss-, Plattenverteil-und Membranfiltermethoden für heterotrophe Keimzahlbestimmungen.
- Nur zur Verwendung mit kompromittierten Bakterien in behandeltem Trinkwasser bestimmt.
- Hefeextrakt liefert Spurenelemente und Vitamine.
- Pepton und Casaminosäuren liefern Stickstoff, Vitamine, Aminosäuren, Kohlenstoff und Mineralstoffe.
- Dextrose dient als Kohlenstoffquelle.
- Lösliche Stärke unterstützt durch Aufnahme toxischer Stoffwechselnebenprodukte die Wiederherstellung geschädigter Organismen.
- Natriumpyruvat verbessert die Wiederherstellung gestresster Zellen.
- Kaliumphosphat dient zum Ausgleich des pH-Wertes und Liefern von Phosphat.
- Magnesiumsulfat liefert zweiwertige Kationen und Sulfat.
- Agar ist das Verfestigungsmittel.
Bestellinformation
Preise gelten für Einheiten von jeweils einem Stück, sofern nicht anders angegeben.
Zertifizierungen
COMPF, EPA, SMWW
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | COMPF, EPA, SMWW |
| Farbe | Hellbeige |
| Form | Dehydriert (frei fließend, homogen) |
| Medientyp | R2A Agar |
| Produkttyp | Agar |
| Zusammensetzung | Hefeextrakt 0,5 g/l, Proteose-Pepton Nr. 3 0,5 g/l, Casaminosäuren 0,5 g/l, Dextrose 0,5 g/l, lösliche Stärke 0,5 g/l, Natriumpyruvat 0,3 g/l, Dikaliumphosphat 0,3 g/l, Magnesiumsulfat 0,05 g/l, Agar 15 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Medium mit geringem Nährwert für die Zählung und Kultivierung von Bakterien aus genießbarem Wasser |
| Verpackungsart | Eimer |
| Menge | 2 kg |
Sicherheit und Handhabung
- Pail R2A Agar 2Kg
- Achtung
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium pyruvate