Learn More
BD BD™ Difco™ R2A-Agar
Artikelnummer. p-4901502
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Verpackungsart:
Eimer
Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackungsart unitSize
11798273 500 g Flasche 500 Gramm
17392301 2 kg Eimer 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11798273
Marke: BD 218263
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für den Einsatz mit gestressten und chlortoleranten Bakterien. BD™ Difco™ R2A Agar ist ein dehydriertes Nährmedium für die Zählung und Kultivierung kompromittierter Bakterien und anderer heterotropher Organismen. Es wurde für bakteriologische Plattenzählungen von behandeltem Trinkwasser entwickelt.
R2A-Agar wurde für die bakteriologische Keimzahlbestimmung von behandeltem Trinkwasser entwickelt. Ein Medium mit niedrigem Nährstoffanteil wie z. B. R2A-Agar stimuliert zusammen mit einer niedrigeren Inkubationstemperatur und einer längeren Inkubationszeit das Wachstum gestresster und chlortoleranter Bakterien.
Nährstoffreiche Medien wie z. B. Plate-Count-Agar unterstützen das Wachstum schnell wachsender Bakterien, können jedoch langsame wachsende oder gestresste Bakterien in behandeltem Wasser unterdrücken. Im Vergleich zu nährstoffreichen Medien wurde berichtet, dass R2A-Agar die Recovery-Rate gestresster und chlortoleranter Bakterien aus Trinkwassersystemen verbessern soll.
  • Empfohlen in Standardverfahren für Plattenguss-, Plattenverteil-und Membranfiltermethoden für heterotrophe Keimzahlbestimmungen.
  • Nur zur Verwendung mit kompromittierten Bakterien in behandeltem Trinkwasser bestimmt.
  • Hefeextrakt liefert Spurenelemente und Vitamine.
  • Pepton und Casaminosäuren liefern Stickstoff, Vitamine, Aminosäuren, Kohlenstoff und Mineralstoffe.
  • Dextrose dient als Kohlenstoffquelle.
  • Lösliche Stärke unterstützt durch Aufnahme toxischer Stoffwechselnebenprodukte die Wiederherstellung geschädigter Organismen.
  • Natriumpyruvat verbessert die Wiederherstellung gestresster Zellen.
  • Kaliumphosphat dient zum Ausgleich des pH-Wertes und Liefern von Phosphat.
  • Magnesiumsulfat liefert zweiwertige Kationen und Sulfat.
  • Agar ist das Verfestigungsmittel.
Bestellinformation
Preise gelten für Einheiten von jeweils einem Stück, sofern nicht anders angegeben.
Zertifizierungen
COMPF, EPA, SMWW
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität COMPF, EPA, SMWW
Farbe Hellbeige
Form Dehydriert (frei fließend, homogen)
Medientyp R2A Agar
Produkttyp Agar
Zusammensetzung Hefeextrakt 0,5 g/l, Proteose-Pepton Nr. 3 0,5 g/l, Casaminosäuren 0,5 g/l, Dextrose 0,5 g/l, lösliche Stärke 0,5 g/l, Natriumpyruvat 0,3 g/l, Dikaliumphosphat 0,3 g/l, Magnesiumsulfat 0,05 g/l, Agar 15 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Medium mit geringem Nährwert für die Zählung und Kultivierung von Bakterien aus genießbarem Wasser
Verpackungsart Flasche
Menge 500 g