Learn More
BD Difco™ Salmonellen H-Antiserum G-Komplex
Artikelnummer. 11762744
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
3 mL
Packungsgröße:
3 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11762744 3 mL 3 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Die Produkte enthalten Natriumazid, das beim Einatmen, bei Hautkontakt und beim Verschlucken giftig ist und mit Blei und Kupfer zu hochexplosiven Metallaziden reagieren kann. Bei der Entsorgung mit viel Wasser spülen, um Azid-Ansammlungen zu vermeiden. Nach Hautkontakt sofort mit viel Wasser waschen. Verpackung enthält trockenen Naturkautschuk.
Artikelnummer. 11762744 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 222691
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Produkte enthalten Natriumazid, das beim Einatmen, bei Hautkontakt und beim Verschlucken giftig ist und mit Blei und Kupfer zu hochexplosiven Metallaziden reagieren kann. Bei der Entsorgung mit viel Wasser spülen, um Azid-Ansammlungen zu vermeiden. Nach Hautkontakt sofort mit viel Wasser waschen. Verpackung enthält trockenen Naturkautschuk.
Qualitative Röhrchen-Agglutinationstests zur serologischen Differenzierung von Salmonellen
  • Gefriergetrocknete und polyklonale Kaninchen-Antiseren
  • Absorbiert oder nicht absorbiert, speziell für Antigene der Phase 1 oder Phase 2
  • Durchführung von 150 bis 1500 Tests
  • Identifizierung von Salmonellen durch Geißelantigene (H)
  • Natriumazid (0,2 %) wird als Konservierungsmittel verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Antiserum
Menge 3 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vial Sal H Antiserum G Complex
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Azide