Learn More
BD Difco™ Salmonella-VI-Antigen
Artikelnummer. 11738323
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11738323 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Das angegebene Produkt enthält Quecksilber. Werfen Sie keine Produkte mit Quecksilber in den Müll. Produkte mit Quecksilber sind zu recyceln oder als gefährlicher Abfall entsorgt zu werden. Produkte mit Quecksilber können durch lokale, staatliche oder bundesstaatliche Gesetze geregelt werden. Einige Produkte mit Quecksilber sind in einigen Bundesstaaten nicht erhältlich. Es enthält außerdem Natriumazid, das durch Einatmen, Hautkontakt und beim Schlucken giftig ist. Nach dem Kontakt mit der Haut werden Sie sofort mit viel Wasser gewaschen. Bei der Entsorgung spülen Sie mit einer großen Menge Wasser, um eine Ansammlung von Azid zu verhindern. Die Verpackung enthält trockenen Naturkautschuk
Artikelnummer. 11738323 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 221421
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das angegebene Produkt enthält Quecksilber. Werfen Sie keine Produkte mit Quecksilber in den Müll. Produkte mit Quecksilber sind zu recyceln oder als gefährlicher Abfall entsorgt zu werden. Produkte mit Quecksilber können durch lokale, staatliche oder bundesstaatliche Gesetze geregelt werden. Einige Produkte mit Quecksilber sind in einigen Bundesstaaten nicht erhältlich. Es enthält außerdem Natriumazid, das durch Einatmen, Hautkontakt und beim Schlucken giftig ist. Nach dem Kontakt mit der Haut werden Sie sofort mit viel Wasser gewaschen. Bei der Entsorgung spülen Sie mit einer großen Menge Wasser, um eine Ansammlung von Azid zu verhindern. Die Verpackung enthält trockenen Naturkautschuk
Qualitätskontrolltests von Difco™ Salmonella O-Antiseren durch Objektträger-Agglutinationstests
  • Chemisch stabilisierte und inaktivierte Suspensionen bekannter Stämme
  • Homologes Identifizierungsantigen:Vi
  • Jedes Fläschchen ist ausreichend für 20 Objektträgertests
  • Natriumazid (0,1 %) wird als Konservierungsmittel verwendet
Zur Qualitätskontrolle von Salmonella O-Antiseren Poly A-I und Vi, Vi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Antigen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Qualitätskontrolle von Salmonella O-Antiseren Poly A-I und Vi (226641) und Vi (228271)
Menge 1 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BD Difco Salmonella QC Antigen Vi
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Azide