Learn More
BD DrySlide™ Reagenzobjektträger
Artikelnummer. 11712994
Change view
Click to view available options
Menge:
15 pro Packung
25 pro Packung
75 Packung
75/Packung
Typ:
Indol-Reagenz
Nitrocefin-Reagenz
Oxidase-Reagenz
PYR-Kit
Packungsgröße:
15 Stück
25 Stück
75 Stück
Artikelnummer. Menge Typ unitSize
11712994 75/Packung Indol-Reagenz 75 Stück
11792984 75 Packung Oxidase-Reagenz 75 Stück
11702994 15 pro Packung PYR-Kit 15 Stück
11722994 25 pro Packung Nitrocefin-Reagenz 25 Stück
4 options
Artikelnummer. 11712994
Marke: BD 231748
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ein praktisches Verfahren zur biochemischen bakteriologischen Analyse. Die geschlossenen, gebrauchsfertigen Teststreifen bestehen aus beschichteter, 35 mm breiter Folie oder imprägniertem Papier, das als Trägermatrix für mikrobiologische Prüfreagenzien fungiert.
  • Ein-Schritt-Verfahren —keine Rehydrierung erforderlich
  • Keine dünnen Papierstreifen und keine Glasobjektträger erforderlich
  • Jeder einzelne Objektträger enthält vier Reaktionsbereiche
  • DrySlide Indol ist ein 30-Sekunden-Spot-Indol-Test, der DMABA (5 % p-Dimethylaminobenzaldehyd) verwendet, um auf Indol produzierende Bakterien zu testen
  • DrySlide Nitrocefin ist ein qualitativer Test zum Nachweis von Bakterien, die β-Lactamase produzieren und den NCCLS-Richtlinien entsprechen; jeder Objektträger enthält eine mit Nitrocefin imprägnierte Reagenzkassette
  • Bei DrySlide Oxidase wird jeder Objektträger mit einem Oxidase-Reagenz (N, N, N, N',N'-Tetramethyl-p-phenylendiamindihydrochlorid) beschichtet, um das Vorhandensein von Cytochrom-C-Oxidase-Aktivität in Bakterien zu testen; ein positives Ergebnis erzeugt innerhalb von 20 Sekunden eine violette Farbe
  • Der DrySlide PYR Kit verwendet L-Pyrrolidonyl-β-Naphthylamide, die für die schnelle präsumtive Identifizierung von Gruppe D Enterokokken und Strep Gruppe A verwendet werden; enthält 15 Objektträger und 15 0.5 ml-Brechampullen
Bestellinformation
Objektträger werden einzeln verpackt und in praktischen Spenderpackungen geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Indol-Reagenz
Menge 75/Packung
Zertifizierung/Konformität CE
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bestimmung von bakteriellen Indol-Reaktionen
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BD BBL DrySlide Indole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Dimethylaminobenzaldehyde