Learn More
BD DrySlide™ Reagenzobjektträger
Artikelnummer. 11722994
Click to view available options
Menge:
15 pro Packung
25 pro Packung
75 Packung
75/Packung
Typ:
Indol-Reagenz
Nitrocefin-Reagenz
Oxidase-Reagenz
PYR-Kit
Packungsgröße:
15 Stück
25 Stück
75 Stück
Artikelnummer. 11722994
Marke: BD 231749
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein praktisches Verfahren zur biochemischen bakteriologischen Analyse. Die geschlossenen, gebrauchsfertigen Teststreifen bestehen aus beschichteter, 35 mm breiter Folie oder imprägniertem Papier, das als Trägermatrix für mikrobiologische Prüfreagenzien fungiert.
  • Ein-Schritt-Verfahren —keine Rehydrierung erforderlich
  • Keine dünnen Papierstreifen und keine Glasobjektträger erforderlich
  • Jeder einzelne Objektträger enthält vier Reaktionsbereiche
  • DrySlide Indol ist ein 30-Sekunden-Spot-Indol-Test, der DMABA (5 % p-Dimethylaminobenzaldehyd) verwendet, um auf Indol produzierende Bakterien zu testen
  • DrySlide Nitrocefin ist ein qualitativer Test zum Nachweis von Bakterien, die β-Lactamase produzieren und den NCCLS-Richtlinien entsprechen; jeder Objektträger enthält eine mit Nitrocefin imprägnierte Reagenzkassette
  • Bei DrySlide Oxidase wird jeder Objektträger mit einem Oxidase-Reagenz (N, N, N, N',N'-Tetramethyl-p-phenylendiamindihydrochlorid) beschichtet, um das Vorhandensein von Cytochrom-C-Oxidase-Aktivität in Bakterien zu testen; ein positives Ergebnis erzeugt innerhalb von 20 Sekunden eine violette Farbe
  • Der DrySlide PYR Kit verwendet L-Pyrrolidonyl-β-Naphthylamide, die für die schnelle präsumtive Identifizierung von Gruppe D Enterokokken und Strep Gruppe A verwendet werden; enthält 15 Objektträger und 15 0.5 ml-Brechampullen
Bestellinformation
Objektträger werden einzeln verpackt und in praktischen Spenderpackungen geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Nitrocefin-Reagenz
Menge 25 pro Packung
Zertifizierung/Konformität CE
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nachweis der Produktion von Beta-Lactamase durch Bakterien
Lagerungsbedingungen 15 bis 30 °C