Learn More
Färbepuffer aus fötalem Kälberserum, BD
Artikelnummer. 15103475 Alle ansehen BD Biosciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
15103475 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15103475 Lieferant BD Biosciences Lieferanten-Nr. 554656
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Immunfluoreszenzfärbung von Einzelzell-Suspensionen
  • Hergestellt aus lymphoiden Geweben, Knochenmark, peripherem Blut, kultivierten Zellen
  • Halten Sie die Zellviabilität aufrecht und maximieren Sie die Fluoreszenz-Signalintensitäten durch pH-empfindlich Fluorochrome
  • Enthält metabolischen Inhibitor, Natriumazid
  • Zur Verdünnung, Anwendung fluoreszierender Reagenzien und Suspension
  • Wässrige Pufferlösung, die fötales Kälberserum und ≤0,09 % Natriumazid enthält
Durchflusszytometrie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 4 °C
Enthält Hitzeinaktivierte FKS-Proteine und weniger als oder gleich 0,09 % Natriumazid
Menge 500 ml
Validierte Anwendung RUO
Produkttyp Färbepuffer
Nur für Forschungszwecke.