Learn More
Waschpuffer für die Fluoreszenzzell-Barcodierung, BD
Artikelnummer. 15871119 Alle ansehen BD Biosciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15871119 500 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15871119 Lieferant BD Biosciences Lieferanten-Nr. 561550
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kann zum Waschen und Färben von Zellen nach der Fluoreszenzzellen-Barcodierung verwendet werden
  • Für die Verdünnung und Anwendung fluoreszierender Antikörper auf mit Barcode markierte Zellen sowie für Suspension, Waschen und Kurzzeit-Lagerung von mit Barcode markierte Zellen, die für die zytometrische Durchflussanalyse bestimmt sind
  • Formuliert als pH-neutrale (pH 7.4) gepufferte Salzlösung, die mit fötalem Kälberserum und Rinderserumalbumin ergänzt wird
Durchflusszytometrie, intrazelluläre Färbung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Waschpuffer mit Fluoreszenzzell-Barkodierung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Waschen und Färben von Zellen nach Fluoreszenzzell-Barkodierung, Durchflusszytometrie und intrazellulärer Färbung
Menge 500 ml
Zusammensetzung PH-neutrale (pH7.4), gepufferte Salzlösung, ergänzt mit fötalem Rinderserum, Rinderserum-Albumin