Learn More
BD GasPak™ 100 Systems
Beschreibung
Beinhaltet
Der Ablaufschlauch mit einem Außendurchmesser x 9 in. H (13 x 23 cm) Polycarbonatbehälter; Deckel mit O-Ring-Dichtung (belüftet oder nicht belüftet, je nach Modell); Klemme/Rändelschraube; Katalysator-Reaktionskammer; zwei Katalysatorladungen; autoklavierbares Petrischalengestell aus Edelstahl mit Clips; Kulturröhrchenhalter. Das belüftete Modell wird auch mit Gummischlauch und Schlauchklemme geliefert.
Benötigt
Das unbelüftete Modell (und das belüftete Modell bei Nichtverwendung eines Tanksystems) erfordert eine Einweg-Gasgenerator-Ummantelung.
- Stellen Sie alle erforderlichen Komponenten bereit, um anaerobe, mikroaerophile oder CO2-angereicherte aerobe Atmosphären herzustellen
- Fasst zwölf 100 x 15 mm Petrischalen oder 13 Kulturröhrchen
- Für eine Vielzahl von Anforderungen sind sowohl belüftete als auch unbelüftete Modelle erhältlich
- Nicht belüftetes Modell für anaerobe Verfahren
- Belüftetes Modell für Evakuierungs-Ersatzsysteme mit Tankgasen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | 100 System |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schaffung von anaeroben, mikroaerophilen (reduzierter Sauerstoffgehalt) oder CO2-angereicherten Umgebungen |
| Aufnahmevermögen | 100 x 15 mm Petrischalen (12) oder Kulturröhrchen (13) |
| Enthält | Klemme/Rändelschraube, Katalysatorkammer, 2 Katalysatorladungen, Petrischalengestell, Kulturrohrhalter, Gummischlauch |
| Produktlinie | GasPak |
| Luftgekühlt | Nein |