Learn More
BD GasPak™ EZ Gaserzeugungsanlagen und Zubehör: Beutelsysteme
Artikelnummer. 11777194
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
EZ Anaerobes Beutelsystem
EZ CO2-Beutelsystem
EZ CampyPouch System
Packungsgröße:
20 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
11777194 EZ Anaerobes Beutelsystem 20 Stück
11787194 EZ CO2-Beutelsystem 20 Stück
11797194 EZ CampyPouch System 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11777194 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 260683
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    304.16 €
    149.08 € / 20 Stück
    Sparen 155.08 €
    50% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird zur Erzeugung anaerober, mikroaerophiler oder CO₂ -angereicherter Umgebungen verwendet. BD Difco™ GasPak™ EZ Gasgeneratorsysteme und -zubehör bieten katalysatorfreien Komfort.
  • In einem Schritt wiederverschließbare Beutel
  • Die Beutel sind speziell so konzipiert, dass die gewünschte Umgebung während der gesamten Inkubation optimal erhalten bleibt.
  • Diese hitzefreie Technologie minimiert Kondensat und ermöglicht eine hervorragende Visualisierung von Bakterienkolonien durch den Beutel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ EZ Anaerobes Beutelsystem
Verschlusstyp Ziplock
Format Wiederverschließbare Beutel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Primäre Isolierung und Züchtung von anaeroben, mikrophilen oder capnophilen Bakterien mittels gaserzeugendem Beutelchen
Zur Verwendung mit (Geräte) BD GasPak EZ kleiner Inkubationsbehälter
Enthält Wiederverschließbare Beutel mit Indikator
Produktlinie GasPak
Menge 20 Beutel