Learn More
BD Fixierbare Viabilitätsfärbemittel 780
Beschreibung
- Dieses Färbemittel wird durch Rotlaser mit einem Anregungsmaximum von 759 nm angeregt und verfügt über ein Fluoreszenz-Emissionsmaximum von 780 nm
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 200 μ g |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) |
|
| Lagerungsbedingungen | -80 °C |
| Färbemitteltyp | Fixierbare Viabilitätsfärbemittel 780 |