missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD ELISA-Kit II für humanes IFN-γ

Artikelnummer. 15886338
Click to view available options
Menge:
2 Platten
Packungsgröße:
1 Set
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15886338

Marke: BD 550612

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für die quantitative In-vitro-Bestimmung von humanen Interferonen in Serum-, Plasma- und Zellkulturproben

Beim OptEIA™ Test handelt es sich um ein Festphasen-, Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay).

  • Reaktivität: Human
  • Verwendet einen monoklonalen Antikörper, der für IFN-γ spezifisch ist und mit dem eine 96-Mikrotiterplatte beschichtet wurde.

ELISA

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IFN
Kreuzreaktivität Human
Enthält Mit humanen IFN-g-Antikörpern beschichtete Platte, Nachweis Antikörper-Biotin Anti-humanes IFN-g, Human IFN-gamma-Standard, TMB-One-StepSubstratreagenz, Enzymkonzentrat Streptavidin -HRP, Waschkonzentrat (20X), ELISA-Verdünnungsmittel, Stopplösung, Standard-/Probenverdünnungsmittel
Menge 2 Platten
Probentyp Serum, Plasma, Zellkultur
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Quantitative In-vitro-Bestimmung von humanen Interferonen, ELISA
Produkttyp ELISA-Kit II für humanes IFN-gamma

Nur für Forschungszwecke

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt