Learn More
BD Human-IL-10 ELISA-Kit II
Beschreibung
Beinhaltet
2 Platten mit 96 brechbaren Wells, beschichtet mit Anti-Human-IL-10-Antikörper; Nachweisantikörper: Biotinyliertes Anti-Human-IL-10; Enzymkonzentrat (250x): Meerrettichperoxidase-Konjugat; rekombinantes humanes IL-10, gefriergetrocknet, 4 Fläschchen; Standardverdünnungsmittel; Waschkonzentrat (20x); Substratreagenz A; Substratreagenz B; Stopplösung; selbstklebende Plattenversiegelung
Beim OptEIA™ Test handelt es sich um ein Festphasen-, Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay).
- Reaktivität: Human
- Verwendet einen monoklonalen Antikörper, der für IFN-γ spezifisch ist und mit dem eine 96-Mikrotiterplatte beschichtet wurde.
Anwendungsbereiche:
ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Gehäuse IL-10 |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Enthält | 2 Platten aus 96 brechbaren Wells, beschichtet mit Anti-Human-IL-10-Antikörper, biotinyliertem Anti-Human IL-10, HRP-Konjugat (250x), 4 Fläschchen rekombinantes humanes IL-10 (lyophilisiert), Standardverdünnungsmittel, Waschkonzentrat (20x), Substratreagenz A, Substratreagenz B, Stopplösung, Klebeplattenversiegelung |
| Menge | 2 Platten |
| Probentyp | Serum, Plasma, Zellkultur |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Quantitative Bestimmung von humanen Interleukinen, ELISA |
| Produkttyp | ELISA-Kit II für humanes IL-10 |
Nur für Forschungszwecke
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.