Learn More
BD Human-IL-2 ELISA-Kit II
Artikelnummer. 15876338
Click to view available options
Menge:
2 Platten
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 15876338
Marke: BD 550611
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
2 Platten mit 96 brechbaren Wells, beschichtet mit anti-humanem IL-2-Antikörper; Nachweisantikörper: Biotinyliertes Anti-Human-IL-2; Enzymkonzentrat (250x): Meerrettichperoxidase-Konjugat; rekombinantes humanes IL-2, gefriergetrocknet, 4 Fläschchen; Standardverdünnungsmittel; Waschkonzentrat (20x); Substratreagenz A; Substratreagenz B; Stopplösung; selbstklebende Plattenversiegelung
Für die quantitative Bestimmung von humanem Interleukin in Serum-, Plasma- und Zellkulturüberstand
Beim OptEIA™ Test handelt es sich um ein Festphasen-, Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay).
  • Verwendet einen monoklonalen Antikörper, der für IL-2 spezifisch ist und mit dem eine 96-Mikrotiterplatte beschichtet wurde
  • Er wurde für die Genauigkeit von Serum- und Plasmaproben entwickelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Gehäuse IL-2
Kreuzreaktivität Human
Enthält 2 Platten aus 96 brechbaren Wells, beschichtet mit Anti-Human-IL-2-Antikörper, biotinyliertem Human-IL-2-Antikörper, HRP-Konjugat (250x), 4 Fläschchen rekombinantes Human-IL-2 (lyophilisiert), Standardverdünnungsmittel, Waschkonzentrat (20x), Substratreagenz A, Substratreagenz B, Stopp
Menge 2 Platten
Probentyp Serum, Plasma, Zellkultur
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Quantitative Bestimmung von humanen Interleukinen, ELISA
Produkttyp ELISA-Kit II für humanes IL-2
Nur für Forschungszwecke