Beschreibung
Beinhaltet
- Geräteeinstellung Bead F1
- Geräteeinstellung Bead F9
- Geräteeinstellung Bead A1
- Geräteeinstellung Bead A9
- Assay-Verdünnungsmittel
- Verdünnungsmittel für Nachweisreagenzien
- F-Waschpuffer (1x)
- F1 Setup-Beads für PE-Geräte
- PE-Positivkontrolldetektor
- Verdünnungsmittel für Capture Beads
Enthält alle unterstützenden Reagenzien, die zur Durchführung eines Assays mit einem CBA Human Immunoglobulin Flex-Set erforderlich sind
- Bietet ausreichend Reagenzien zur quantitativen Analyse von 100 Proben und 10 Geräteeinrichtungsverfahren
- Puffer und Reagenzien zur Geräteeinrichtung im Lieferumfang enthalten; sie wurden für die Analyse von Immunglobulin in Serumproben optimiert.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |
| Anzahl Tests | 100,0 |
| Enthält | 2 Flaschen 40 ml Assay-Verdünnungsmittel, 1 Flasche 5 ml Capture-Bead-Verdünnungsmittel, 1 Flasche 5 ml Detektionsreagenzien-Verdünnungsmittel, 1 Flasche 260 ml Waschpuffer, 1 Flasche 0.25 ml Geräteeinstellung Bead A1, 1 Flasche 0.25 ml Geräteeinstellung |
| Menge | 100 Tests |
| Validierte Anwendung | RUO |
| Produkttyp | Zytometrisches Bead Array (CBA) Assay |