Learn More
BD Starterkit für Färbung von humanem intrazellulären Zytokin
Artikelnummer. 15829698 Alle ansehen BD Biosciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15829698 25 Tests 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15829698 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 559302
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Beinhaltet
BD PharMingen Färbepuffer (FBS); Cytofix/Cytoperm-Puffer; Perm/Wasch-Puffer; PE-konjugiertes Anti-Human- oder Maus-IL-2; PE-konjugiertes Anti-Human- oder Maus-IFN-g; PE-konjugierter Anti-Human- oder Maus-TNF-a; PE-konjugierter Isotyp-Kontrollcocktail; aufgereinigter Blocking-Antikörper-Cocktail; Leukozyten-Cocktail; MiCK-1 oder HiCK-1-Positiv-Kontroll-Zellen, Färbekit-Handbuch
Dient als Einführung in die Methode der intrazellulären Färbung
  • Enthält die wichtigsten Reagenzien für die Aktivierung einer humanen peripheren Blutzellpopulation und deren anschließende intrazelluläre Färbung zum Nachweis von IL-2, IFN-g- und TNF-a-produzierenden Zellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nachweis von IL-2, IFN-g- und TNF-a
Menge 25 Tests
Inhalt und Lagerung 4 °C
Reaktivität Human