Learn More
BD Analyse-Kit für humanen pluripotenten Stammzellen-Transkriptionsfaktor
Beschreibung
Beinhaltet
Monoklonale Antikörper, Isotypkontrollen, Kompensationsbeads, Färbe- und Fixierungspuffer, verifizierte Protokolle und Software-Analyserichtlinien
Zur Durchführung einer mehrfarbigen Durchflusszytometrie an humanen embryonalen Stammzellen (hESCs) und induzierten pluripotenten Stammzellen (iPS)
- Reaktivität: Human
Durchflusszytometrie
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Nanog PE, Oct 3/4 PerCP-Cy™5.5, Sox2 Alexa Fluor™ 647, Isotyp-Kontrollantikörper, BD™ CompBead Plus Kompensationspartikel, BD Cytofix™ Fixierungspuffer, BD Perm/Wash™ |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durchflusszytometrie |
| Enthält | Monoklonale Antikörper, Isotypkontrollen, Kompensationsbeads, Färbe- und Fixierpuffer, geprüfte Protokolle und Software-Analyserichtlinien |
| Menge | 50 Tests |
Sicherheit und Handhabung
- Fixation Buffer
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: formaldehyde
Nur für Forschungszwecke