Learn More
BD Leukozyten-Aktivierungscocktail, mit BD GolgiPlug™
Artikelnummer. 15886328 Alle ansehen BD Biosciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 x 100 μL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15886328 2 x 100 μL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15886328 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 550583
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
Phorbol-Ester PMA, Calciumionophor (Ionomycin), Protein-Transporthemmer BD GolgiPlug™ (Brefeldin A)
Zur Hervorrufung der primären Zytokin-Antwort von T-Zellen
  • Gebrauchsfertiges polyklonales Zellaktivitätsgemisch
  • Stimuliert Zellen und produziert Zytokin
  • Lokalisiert Zytokine durch Protein-Transport-Inhibitor-Komponente
  • Blockiert intrazelluläre Protein-Transportprozesse
  • Verbessert die Nachweisbarkeit von Zytokin produzierenden Zellen durch immunfluoreszierende Färbung und zytometrische Durchflussanalyse
Intrazelluläre Färbung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -80 °C
pH 7,2
Menge 2 x 100 μL
Nur für Forschungszwecke