Learn More
BD Micro-Fine™ kontaktaktivierte Lanzette
Artikelnummer. 12907646
Change view
Click to view available options
Tiefe (metrisch) Kanüle:
1,5 mm
1,8mm
2.0 mm
Nadel-Gauge:
16.5 g
21g
30g
Farbe:
Blau
Rosa
Violett
Durchflussart:
Geringer Durchfluss
Hoher Durchfluss
Mittlerer Fluss
Packungsgröße:
200 Stück
2000 Stück
Artikelnummer. Tiefe (metrisch) Kanüle Nadel-Gauge Farbe Durchflussart unitSize
12907646 2.0 mm 16.5 g Blau Hoher Durchfluss 2000 Stück
16685623 1,5 mm 30g Violett Geringer Durchfluss 200 Stück
16695623 1,8mm 21g Rosa Mittlerer Fluss 200 Stück
16605633 2.0 mm 16.5 g Blau Hoher Durchfluss 200 Stück
4 options
Artikelnummer. 12907646
Marke: BD 366594
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Wurde mit Blick auf eine positive Patientenerfahrung entwickelt. BD™ Microtainer™ kontaktaktivierte Lanzetten sorgen für eine gleichbleibende Durchstichtiefe und genaue Positionierung, um die Notwendigkeit zum Wiederholen von Durchstichproben zu minimieren. Mit ergonomischem Griff und automatischem Lanzettenrückzug.
Diese kontaktaktivierten Lanzetten sind Teil der BD Microtainer™ Kapillarproduktlinie. Dieses System wurde entwickelt, um Sicherheit, Genauigkeit und Komfort für die Kapillarblutprobennahme zu bieten, um den unterschiedlichen Probenanforderungen gerecht zu werden und den Anforderungen der empfindlichsten Patienten gerecht zu werden.
  • Verfügt über ein ergonomisches Design für einen komfortablen, sicheren Griff, der Wegrutschen beim Einstechen minimiert
  • Das intuitive, einstufige Verfahren ermöglicht schnelles, präzises Einstechen bei minimalem Schulungsaufwand
  • Wird nur aktiviert, wenn es positioniert und gegen die Haut gedrückt wird
  • Erzeugt eine konsistente Einstichtiefe, unabhängig von der Technik des Arztes
  • Deckt nur einen kleinen Bereich ab, um eine bessere Sichtbarkeit der Prüfstelle und eine genauere Positionierung zu gewährleisten
  • Das Design verhindert die Wiederverwendung von Produkten und verringert so die Kontaminationsgefahr
  • Das automatische Zurückziehen der Lanzette in das Gerät minimiert die Verletzungsgefahr
  • Die Chargennummer ist auf jeder Lanzette lasergraviert, um das Tracking zu erleichtern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blau
Tiefe (angloamerikanisch) Kanüle 0.08 Zoll
Tiefe (metrisch) Kanüle 2.0 mm
Einwegprodukt Ja
Durchflussart Hoher Durchfluss
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sicher für Ärzte und Patienten
Nadel-Gauge 16.5 g
Menge 200 pro Packung
Sterilität Steril
Breite (metrisch) Sägeblatt 1.5 mm
Produkttyp Kontaktaktivierte Lanzette