Learn More
BD Microtainer™ kontaktaktivierte Lanzetten
Artikelnummer. 16685623
Ansicht ändern
Click to view available options
Tiefe (metrisch) Kanüle:
1,5 mm
1,8mm
2.0 mm
Nadel-Gauge:
16.5 g
21g
30g
Farbe:
Blau
Rosa
Violett
Durchflussart:
Geringer Durchfluss
Hoher Durchfluss
Mittlerer Fluss
Packungsgröße:
200 Stück
2000 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tiefe (metrisch) Kanüle Nadel-Gauge Farbe Durchflussart Packungsgröße
16685623 1,5 mm 30g Violett Geringer Durchfluss 200 Stück
16695623 1,8mm 21g Rosa Mittlerer Fluss 200 Stück
12907646 2.0 mm 16.5 g Blau Hoher Durchfluss 2000 Stück
16605633 2.0 mm 16.5 g Blau Hoher Durchfluss 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16685623 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 366592
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.55 €
    41.69 € / 200 Stück
    Sparen 3.86 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wurde mit Blick auf eine positive Patientenerfahrung entwickelt. BD™ Microtainer™ kontaktaktivierte Lanzetten sorgen für eine gleichbleibende Durchstichtiefe und genaue Positionierung, um die Notwendigkeit zum Wiederholen von Durchstichproben zu minimieren. Mit ergonomischem Griff und automatischem Lanzettenrückzug.
Diese kontaktaktivierten Lanzetten sind Teil der BD Microtainer™ Kapillarproduktlinie. Dieses System wurde entwickelt, um Sicherheit, Genauigkeit und Komfort für die Kapillarblutprobennahme zu bieten, um den unterschiedlichen Probenanforderungen gerecht zu werden und den Anforderungen der empfindlichsten Patienten gerecht zu werden.
  • Verfügt über ein ergonomisches Design für einen komfortablen, sicheren Griff, der Wegrutschen beim Einstechen minimiert
  • Das intuitive, einstufige Verfahren ermöglicht schnelles, präzises Einstechen bei minimalem Schulungsaufwand
  • Wird nur aktiviert, wenn es positioniert und gegen die Haut gedrückt wird
  • Erzeugt eine konsistente Einstichtiefe, unabhängig von der Technik des Arztes
  • Deckt nur einen kleinen Bereich ab, um eine bessere Sichtbarkeit der Prüfstelle und eine genauere Positionierung zu gewährleisten
  • Das Design verhindert die Wiederverwendung von Produkten und verringert so die Kontaminationsgefahr
  • Das automatische Zurückziehen der Lanzette in das Gerät minimiert die Verletzungsgefahr
  • Die Chargennummer ist auf jeder Lanzette lasergraviert, um das Tracking zu erleichtern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Violett
Tiefe (angloamerikanisch) Kanüle 0,05 in.
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Tiefe (metrisch) Kanüle 1,5 mm
Produkttyp Kontaktaktivierte Lanzette mit automatischem/permanentem Nadelrückzug
Durchflussart Geringer Durchfluss
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sicher für Ärzte und Patienten
Nadel-Gauge 30g
Menge 200 pro Packung
Breite (metrisch) Sägeblatt 0,3 mm
Sterilität Steril