Learn More
BD Medical™ BD Micro-Fine™ Insulinspritze
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
29 ga.
Packungsgröße:
200 Stück
Beschreibung
- Für mehr Komfort abgeschrägt und geschmiert
- Unterschiedliche Farben zur einfachen Identifizierung
- Hergestellt aus chirurgischem Stahl
- Für eine Inspektion mit 100 %, um eine hohe Qualität zu gewährleisten
- Ungiftig, ohne Pyrogene und OHNE Latex
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Surgical Stainless Steel |
| Kanülen-Gauge | 29 ga. |
| Außendurchmesser (metrisch) | .33 mm |
| Latexfrei | Ja |
| Länge (metrisch) | 12.7 mm |
| Einwegprodukt | Ja |
| Menge | 200/Packung |
| Volumen (metrisch) | 0.5 ml |