Learn More
BD Intrazelluläres Zytokin-2 Maus, positive Kontrollzellen, MiCK-2
Alle ansehen BD Biosciences ProdukteDescription
- Zellen exprimieren leicht nachweisbare Konzentrationen intrazellulären IL-4, IL-10 oder GM-CSF
- Gewonnen durch Stimulierung von Milzzellen der Maus in Gegenwart eines Proteintransport-Hemmers
- Enthält messbare Anteile von Zytokin produzierender Zellen
- Lagerpuffer: Gefroren in FBS und 10 % DMSO
Intrazelluläre Färbung (Durchflusszytometrie)
Specifications
Specifications
| Farbe | Hellbraun |
| Konzentration | 5 x 106 Zellen/ml |
| Nachweis von | IL-4, IL-10 oder GM-CSF |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Intrazelluläre Färbung |
| Menge | 1 ml |
| Inhalt und Lagerung | ≈5 x 106 aktivierte Maus-Splenozyten (20 Testproben bei 2,5 x 105 Zellen/Test) fixiert und suspendiert in 1 ml. -80 °C |
| Format | Gefroren |
Nur für Forschungszwecke.