Learn More
BD Intrazelluläres Zytokin-3 Maus, positive Kontrollzellen, MiCK-3
Artikelnummer. 15807828 Alle ansehen BD Biosciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15807828 1 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15807828 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 554654
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Enthält fixierte, nicht permeabilisierte Maus-Lymphzellen
  • Zellen erkennen leicht die Konzentrationen von intrazellulären IL-1α, IL-6, IL-12, MCP-1 oder TNF
  • Enthält messbare Anteile von Zytokin produzierender Zellen
  • Lagerpuffer: Gefroren in FBS und 10 % DMSO
Intrazelluläre Färbung (Durchflusszytometrie)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Hellbraun
Konzentration 5 x 106 Zellen/ml
Nachweis von IL-1alpha, IL-6, IL-12, MCP-1 oder TNF
Zur Verwendung mit (Anwendung) Intrazelluläre Färbung
Menge 1 ml
Inhalt und Lagerung ≈5 x 106 aktivierte Maus-Makrophagen (20 Testproben mit 2,5 x 105 Zellen/Test), fixiert und suspendiert in 1 ml. -80 °C
Format Gefroren
Nur für Forschungszwecke.