Learn More
BD NIH 3T3 Cell Lysate
Artikelnummer. 15825939
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
500 μg
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Artikelnummer. 15825939
missing translation for 'mfr': BD 611452
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Mouse Embryonic Fibroblast.
Used as a control for the western blotting application
A source that can be rich in endogenously expressed proteins, this lysate is convenient to use and provided in a denatured format allowing for immediate loading onto an SDS-PAGE gel.
  • Concentration: 1mg/mL
  • Size: 500μg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tissue Embryonic Fibroblast
Menge 500 μg
Lagerungspuffer 1mg/mL in SDS-PAGE Buffer: 62mM Tris pH 6.8, 2% SDS, 0.9% beta-mercaptoethanol, 0.003% Bromophenol Blue, 5% Glycerol
Wirtsspezies Mouse
Konzentration 1 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20 °C