Learn More
BD OptEIA™ ELISA-Set für humanes IL-12 (p70)
Click to view available options
Menge:
20 Platten
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
- Entwicklung von ELISA für natürliches oder rekombinantes Human-IL-12 (p70) in Serum-, Plasma- und Zellkulturüberständen
- Capture-Antikörper: Monoklonaler Anti-Human-IL-12 (p70)-Antikörper
- Nachweisantikörper: Biotinylierter monoklonaler Anti-Human-IL-12 (p70)-Antikörper
- Enzymreagenz: Streptavidin, Meerrettichperoxidase-Konjugat
- Normen: Gefriergetrocknetes, rekombinantes Human-IL-12 (p70)
- Standardbereich: 7.8 bis 500 pg/ml
ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 7.8 bis 500 pg/ml |
| Produkttyp | Humanes IL-12 (p70) – ELISA-Kit |
| Ausreichend für | 20 96-Well-Platten |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Entwicklung von ELISA für natürliches oder rekombinantes Human-IL-12 (p70) in Serum, Plasma und Zellkulturüberständen |
| Kitinhalt | Monoklonaler Anti-Human-IL-12-(p70)-(Capture-)Antikörper, Biotinylierter monoklonaler Anti-Human-IL-12-(p70)-(Nachweis-)Antikörper, Anleitung/Analysenzertifikat, Gefriergetrockneter rekombinanter Human-IL-12 (p70), Streptavidin-HRP-Konjugat |
| Menge | 20 Platten |
| Lagerungsbedingungen | 2 bis 8 °C |
Nur für Forschungszwecke.