Learn More
BD OptEIA™ ELISA-Set für humanes IL-15
Beschreibung
Beinhaltet
Capture-Antikörper, Nachweisantikörper, Streptavidin-HRP, Normen.
- Größe: 20 Platten
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | ELISA-Kit |
| Menge | 20 Platten |
| Kreuzreaktivität | Mensch |
| Form | Flüssig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Kitinhalt | Capture-Antikörper, Antikörpernachweis, Streptavidin-HRP, Standards |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |