Learn More
Perm-Puffer IV (10x), BD
Artikelnummer. 15830459
Change view
Click to view available options
Menge:
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15830459 50 ml 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15830459
Marke: BD Biosciences 560746
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für eine verbesserte Immunfluoreszenzfärbung und zum Nachweis bestimmter intrazellulärer phosphorylierter Proteine
BD Phosflow™ Perm Buffer IV (Perm Buffer IV) ist für die Permeabilisierung von Paraformaldehyd-fixierten Einzelzellsuspensionen vorgesehen, die aus lymphoiden Geweben, mononukleäre Zellen des peripheren Blutes (PBMC) und lysierten Vollblutzellen hergestellt werden.
  • Die Behandlung mit Puffer und anschließendem Waschen mit Färbepuffer ermöglicht den Zugriff auf fluoreszierende Antikörper zur Färbung intrazellulärer Moleküle
  • Puffer bewahrt die Lichtstreuungseigenschaften von Zellen
  • Bereitstellung der Kapazität für intrazelluläre Immunfluoreszenz-Färbung in Vorbereitung auf die zytometrische Analyse mit Phosflow
Durchflusszytometrie, intrazelluläre Färbung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cell Permeabilization Buffer
Konzentration 10X
Zur Verwendung mit (Anwendung) Permeabilisierung von Paraformaldehyd-fixierten Einzelzellsuspensionen, die aus lymphoiden Geweben, mononukleären Zellen des peripheren Blutes und lyseierten Vollblutzellen, Durchflusszytometrie, intrazellulärer Färbung hergestellt werden
Menge 50 ml
Nur für Forschungszwecke