Learn More
Perm / Wash™ Puffer I (10x), BD
Click to view available options
Menge:
125 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Permeabilisiert Zellen und dient als Antikörperverdünnungsmittel und Zellwaschpuffer
- Lagerungspuffer: Wässrige Pufferlösung, die Saponin, fetales Kälberserum und ≤ 0.09 % Natriumazid enthält
Durchflusszytometrie
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Perm/Waschpuffer I |
| Konzentration | 10X |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Intrazelluläre Färbung von posttranslational modifizierten Signalproteinen zur Permeabilisierung von Zellen, als Antikörperverdünnungsmittel, Zellwaschpuffer, Durchflusszytometrie, zur Permeablierung oder Reinigung von Zellen und zur Verdünnung von Antikörpern für Immunfluoreszenz |
| Menge | 125 ml |
Nur für Forschungszwecke