Learn More
BD Pharmingen™ gereinigt NA/LE Human BD Fc Block ™
Artikelnummer. 15883869 Alle ansehen BD Biosciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,25 mg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15883869 0,25 mg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15883869 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 564765
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
0.25 mg in 1.0 mg/ml-Konzentration
Fcγ-Rezeptoren gehören zur Immunglobulin-Superfamilie und werden in mehreren Zelllinien auf unterschiedlichem Niveau exprimiert, einschließlich einer hohen Expression in myeloischen und B-Zellen. Die Hauptfunktionen der Fc-Rezeptoren sind Schutzfunktionen des Immunsystems. Es gibt mehrere verschiedene Arten von Fc-Rezeptoren, die eine Vielzahl unterschiedlicher biologischer Aktivitäten widerspiegeln, die moduliert werden, wenn sie von multivalenten Antigen-Antikörper-Komplexen aggregiert werden.
Während Fc Rezeptoren normalerweise wichtige physiologische Rollen im Immunsystem übernehmen, können sie auch die Ursache für die unspezifische, falsch-positive Antikörperfärbung von Zellen sein. Human BD Fc Block™ ist so konzipiert und formuliert, dass potenzielle, nicht spezifische Antikörperfärbungen, die in verschiedenen Anwendungen auftreten können, einschließlich der Durchflusszytometrieanalyse menschlicher Zellen, durch IgG-Rezeptoren blockiert oder signifikant reduziert werden.
Darüber hinaus kann es die Spezifität der Antikörpermarkierung extrem seltener Zielzellen wie antigen-spezifische B-Zellen, fetale Zellen im mütterlichen Blut, hämatopoetische Vorläuferzellen oder verteilte Epithel-Tumorzellen steigern.
Bestellinformation
Diese Vorbereitung enthält keine Konservierungsmittel und sollte daher unter aseptischen Bedingungen verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1,0 mg/mL
Menge 0,25 mg
Zusammensetzung Kein Azid/niedriges Endotoxin: Wässrige gepufferte Lösung ohne Konservierungsmittel, 0,2 μm steril gefiltert. Der Endotoxinspiegel beträgt ≤0,01 EU/μg (≤0,001 ng/μg) Protein, wie durch den LAL-Test bestimmt.