Learn More
BD Pharmingen™ Streptavidin-HRP
Click to view available options
Menge:
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Getestet durch Immunhistochemie
- Lagerungspuffer: Wässrige Pufferlösung mit BSA und ProClin™ 150 als Konservierungsmittel
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot |
| Konjugat | HRP |
| Menge | 50 ml |
| Inhalt und Lagerung | 4 °C |
| Form | Flüssig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunhistochemie |