Learn More
BD Phospholipid-bindendes Protein, APC Annexin V
Artikelnummer. 15856278
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
200 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15856278 100 Tests 1 Stück
15866278 200 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15856278 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 550474
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hat eine hohe Affinität zu PS und bindet an Zellen mit exponierter PS
  • Konjugiert mit APC
  • Die Färbung geht dem Verlust der Membranintegrität voraus, der mit den letzten Phasen des Zelltods einhergeht, die entweder durch apoptotische oder nekrotische Prozesse verursacht werden
Durchflusszyto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 100 Tests
Probenvolumen 5 μl
Lagerungspuffer Wässrige Pufferlösung mit BSA und ≤0.09 % Natriumazid
Inhalt und Lagerung 4 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Durchflusszytometrie
Konjugat APC (Allophycocyanin)
Form Flüssig