Learn More
PI/RNase-Färbepuffer, BD
Artikelnummer. 15876398 Alle ansehen BD Biosciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15876398 100 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15876398 Lieferant BD Biosciences Lieferanten-Nr. 550825
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kann zur Analyse des Zellzyklus durch Durchflusszytometrie oder zur Untersuchung der Proteinexpression während des Zellzyklus mit Antikörpern verwendet werden
Propidiumjodid (PI) ist ein fluoreszierender Vitalfarbstoff, der DNA und RNA färbt. PI bindet sowohl an DNA als auch an RNA, sodass letztere durch Verdauung mit Ribonukleasen entfernt werden müssen. Der durch die Durchflusszytometrie bestimmte DNA-Gehalt kann nützliche Informationen über den Zellzyklus und die Proteine, die an der Regulierung des Zellzyklus beteiligt sind, offenbaren. Zellen in G2- und M-Phasen des Zellzyklus haben den doppelten DNA-Gehalt als Zellen in G0- und G1-Phasen. Zellen in der S-Phase haben einen DNA-Gehalt, der zwischen diesen Extremen liegt.
  • PI wird mit einem 562 – 588 nm-Bandpassfilter erkannt
  • Lagerungspuffer: Wässrige Pufferlösung mit ≤0.09 % Natriumazid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Rosa
Inhalt und Lagerung 4 °C
Format Flüssig
Menge 100 ml
Validierte Anwendung RUO
Produkttyp Färbepuffer