Learn More
BD Ratte, C-reaktives Protein (CRP) ELISA-Kit
Artikelnummer. 10348293
Click to view available options
Menge:
1 Platte
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10348293
Marke: BD 557825
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Mit Capture-Antikörpern beschichtete Mikrotiterplatte, Detektionsantikörper/Enzym-Konjugat (100x), Standard (10x), Waschpuffer, TMB-Substrat, Stopplösung
Für den Nachweis und die Quantifizierung von Ratten-CRP in Rattenserum
Das C-reaktive Protein ist ein Akutphasenprotein, das von der Leber bei Entzündungen, bakteriellen Infektionen oder Gewebetrauma erzeugt wird
  • Reaktivität: Ratte
  • Nützlich für die Bestimmung entzündlicher Bedingungen
  • Bei diesem Test kommt ein Ratten-CRP-spezifischer Antikörper zum Einsatz, der auf eine 96-Well-Mikrotiterplatte aufgetragen wurde
Enzyme-Linked Immunosorbent-Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CRP
Kreuzreaktivität Ratte
Enthält ELISA Mikrotiterplatte aus C-reaktivem Protein der Ratte (96-Well-beschichtet mit Anti-CRP), C-reaktiver Proteinstandard der Ratte (10X), HRP konjugiertes Kaninchen-Anti-Ratten-CRP (100X), PBS-T Waschpufferpulver, TMB-Substrat, Stopplösung
Menge 1 Platte
Probentyp Rattenserum
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nachweis und Quantifizierung von Ratten-CRP in Rattenserum, ELISA
Produkttyp ELISA-Kit für C-reaktives Protein von Ratten
Nur für Forschungszwecke