missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Voges-Proskauer B-Reagenz-Tropfpipette
Descripción
Um Tests durchzuführen, drücken Sie die Pipette zusammen, um die Ampulle zu zerdrücken. Drehen Sie die Pipette um, um bequem Tropfen für Tropfen zu dispensieren.
- Die Pipette enthält einen hermetisch in einer Ampulle versiegelten Tagesvorrat an Reagenz oder Färbemittel
- Strenge Qualitätskontrollen gewährleisten Einheitlichkeit und Genauigkeit
Especificaciones
Especificaciones
| Typ | Reagenzien/Farbstoff-Tropfpipetten |
| Menge | 50 Packung |
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Enthält | 0,5 ml von 40 % w/v Kaliumhydroxid in destilliertem Wasser |
| Format | Pipette |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird zum Nachweis von Organismen verwendet, die Acetylmethylcarbinol mithilfe der Glukosefermentation herstellen. |
| Lagerungsbedingungen | 15 bis 30 °C |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- voges proskauer B
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: potassium hydroxide
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?