Learn More
BD Desoxycholat-Reagenz-Tropfpipette
Artikelnummer. 11779022
Change view
Click to view available options
Menge:
50 Packung
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11779022 50 Packung 50 Stück
1 options
Artikelnummer. 11779022
Marke: BD 261183
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Identifizieren Sie Mikroorganismen, ohne Reagenzien zu mischen oder zu messen
Um Tests durchzuführen, drücken Sie die Pipette zusammen, um die Ampulle zu zerdrücken. Drehen Sie die Pipette um, um bequem Tropfen für Tropfen zu dispensieren.
  • Die Pipette enthält einen hermetisch in einer Ampulle versiegelten Tagesvorrat an Reagenz oder Färbemittel
  • Strenge Qualitätskontrollen gewährleisten Einheitlichkeit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Reagenzien/Farbstoff-Tropfpipetten
Menge 50 Packung
Zertifizierung/Konformität CE
Format Pipette
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird zur präsumtiven Differenzierung von Pneumokokken auf Basis der Gallenlöslichkeit verwendet
Lagerungsbedingungen 15 bis 30 °C
Färbemitteltyp Desoxycholate