Learn More
BD Rekombinantes humanes β2-Mikroglobulin
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Lagerungspuffer: Wässrige Pufferlösung mit ≤ 0.09 % Natriumazid
- Maximaler Aktivitätsbereich: 50 bis 200 ng/ml
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 4 °C |
| Typ | Beta-2-Mikroglobulin |
| Menge | 0,1 mg |
Nur für Forschungszwecke.