Learn More
BD Rekombinantes Humanes GM-CSF
Artikelnummer. 15896178 Alle ansehen BD Biosciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15896178 10 μg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15896178 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 550068
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Stimuliert Vorläuferzellen von Granulozyten, Makrophagen und Eosinophilen
Quantitativer Standard zur Messung des Protein-Gehalts an humanem GM-CSF in einem GM-CSF-spezifischen Sandwich-ELISA mit aufgereinigtem BVD2-23B6-Antikörper als Erfassungsantikörper und biotinyliertem BVD2-21C11 als Nachweisantikörper
  • Reaktivität: Human
  • Lagerungspuffer: Gefrorene wässrige Pufferlösung mit BSA
  • Biologische Aktivität: Proliferation gemessen mit TF-1-Indikatorzellen
  • Spezifische Aktivität: 0.1 – 1.0 x 109 Einheit/mg
  • ED50: 10 – 90 pg/ml
Bioassay, Enzym-Linked Immunosorbent Assay Standard, Durchflusszytometrieblock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 80 °C
Menge 10 μg
Quelle Human
Nur für Forschungszwecke