Learn More
BD Rekombinantes Human-Interleukin-6 (IL-6)
Artikelnummer. 15826188 Alle ansehen BD Biosciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15826188 10 μg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15826188 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 550071
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein Absorptions-Assay auf Grundlage des Lambert-Beer’schen Gesetzes
Quantitativer Standard zur Messung des Protein-Gehalts an humanem IL-6 in einem IL-6-spezifischen Sandwich-ELISA mit gereinigtem MQ2-13A5-Antikörper als Erfassungsantikörper und biotinyliertem MQ2-39C3 als Nachweisantikörper
  • Lagerungspuffer: Gefrorene wässrige Pufferlösung mit BSA und Glycerin
  • Biologische Aktivität: Der Aktivitätsbereich wird in einem Proliferationsassay mit TF-1-Indikatorzellen bei 105 Zellen/ml gemessen
  • Spezifische Aktivität: 0.5 – 3.0 x 108 Einheit™/mg
  • ED50: 30 – 200 pg/ml; Beobachtete Dosisreaktion: 50-fach
Bioassay, Enzyme-Linked Immunosorbent-Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -80 °C
Menge 10 μg
Quelle Human
Nur für Forschungszwecke