Learn More
BD Rekombinantes Maus GM-CSF
Artikelnummer. 15897788 Alle ansehen BD Biosciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15897788 10 μg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15897788 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 554586
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hat starke stimulierende Auswirkungen auf das Wachstum und die Differenzierung von Knochenmark-Vorläuferzellen
  • Hergestellt aus aktivierten T-Zellen, Makrophagen, vaskulären Endothelzellen und Fibroblasten
  • Enthält 124 Aminosäurereste
  • Hilft bei der Erzeugung von Granulozyten, Monozyten/Makrophagen und Megakaryozyten
  • Wirken auf reife Leukozyten, um entzündliche Reaktionen in peripheren Geweben zu fördern
  • Erscheint als 15.5 – 19 kD-Band bei der reduzierenden und nicht-reduzierenden SDS-PAGE-Analyse
  • Lagerungspuffer: gefrorene wässrige Pufferlösung, enthält BSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -80 °C
Menge 10 μg
Quelle Maus
Nur für Forschungszwecke